Documenti fondamentali
Z101370
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Plain, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
Scegli un formato
1 EA
162,00 €
162,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
162,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
162,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
joint: ST/NS24/40
Foro rubinetto
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Domande
  1. Can I get information on the joint end? What size the O.D. is?
    1 risposta
    1. This is a standard taper 24/40 joint. The OD is 24 mm at wide end, 20 mm at the narrow end, and 40 mm long, These dimensions are nominal.