Documenti fondamentali
SYNA721420
Synthware metering flow control adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A721420, flow control adapter
Scegli un formato
1 EA
89,40 €
89,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
89,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
89,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A721420
Categorie correlate
Descrizione generale
Provides on/off control with the main valve. Allows delivery of preset volumes of gases or liquids to reactions using the needle valve.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)