Documenti fondamentali
SYNA702440
Synthware straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A702440, flow control adapter
Scegli un formato
1 EA
66,60 €
66,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
66,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
66,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
male joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A702440
Categorie correlate
Descrizione generale
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. PTFE stopcock has a bore of 2mm. With standard taper inner joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)