Documenti fondamentali
Z107387
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Plain, joint: ST/NS 14/20, glass stopcock
Scegli un formato
1 EA
99,40 €
99,40 €
Prezzo di listino142,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
99,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
99,40 €
Prezzo di listino142,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass stopcock
Giunto
joint: ST/NS14/20
Categorie correlate
Descrizione generale
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)