Documenti fondamentali
WHA10408472
Whatman® mixed cellulose ester ME 28 filter discs 1.2 μm pore size
green, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, 100 EA, 100 ea, 50 mm diam
Sinonimo/i:
Z697796, osmotic membrane, track etched membrane, water membranes
Scegli un formato
1 PKG
260,00 €
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
260,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME28/41 ST, diam. 50 mm, pore size 1.2 μm, black grid, sterile
Materiali
black grid
Sterilità
sterile
Caratteristiche
black grid
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10408472
Whatman Article No. 28415239 (US reference)
Diametro
50 mm
Diam. membrana
47 mm
Dimensione pori
1.2 μm
Caratteristiche e vantaggi
  • Sterile options available for critical applications.
  • Excellent contrast for easier particle detection.
  • Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
  • Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
  • The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
  • Higher dirt loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • No surfactants to contaminate samples.
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)