Documenti fondamentali
SLSV025LS
Millipore
Unità filtrante Millex-SV (sterile)
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Millex-SV Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Scegli un formato
50 PKG
273,00 €
273,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
273,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
273,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Materiali
PVC housing
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
≥600 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
5.0 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri Millex-SV (sterili) sono dispositivi medici da utilizzare come filtri da siringa bidirezionali per chiarificare piccoli volumi di soluzione nella cura diretta dei pazienti e nell′allestimento di preparazioni galeniche.
Applicazioni
  • Filtrazione di soluzioni acquose proteiche dove si desiderano perdite minime di campione.
  • Rimozione di particelle o aggregati da soluzioni proteiche quali anticorpi monoclonali, estratti cellulari o soluzioni tissutali, ormoni e farmaci
Caratteristiche e vantaggi
  • Esclusivamente monouso, apirogeno e atossico
  • Filtro a membrana Durapore® con pori da 5,0 μm sigillato in un contenitore di polivinilcloruro (PVC)
  • Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
  • Dotato di marchio CE e registrato presso la FDA
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lihua Ye et al.
eLife, 8 (2019-12-04)
Enteroendocrine cells (EECs) are specialized sensory cells in the intestinal epithelium that sense and transduce nutrient information. Consumption of dietary fat contributes to metabolic disorders, but EEC adaptations to high fat feeding were unknown. Here, we established a new experimental