Documenti fondamentali
WHA1823047
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Z258245, glass fiber filters, glass microfiber filters
Scegli un formato
100 EA
67,40 €
67,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
67,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
2.7 μm
Materiali:
borosilicate glass
circles
Diametro:
4.7 cm
Spessore:
0.67 mm
Sterilità:
non-sterile
Confezionamento:
pkg of 100 ea
67,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Filtri in microfibra di vetro Whatman®, grado GF/D, diam. 4.7 cm
Materiali
borosilicate glass
circles
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1823-047
Whatman Article No. 28418412 (US reference)
Diametro
4.7 cm
Spessore
0.67 mm
Dimensione pori
2.7 μm
Descrizione generale
Per scopi di filtrazione generali, per filtrazione di solventi e come pre-filtro per prolungare la durata dei filtri a membrana. Elevata capacità di carico e resistenza in umido. Senza legante. Questi filtri uniscono alte portate a elevate capacità di carico e riescono a trattenere particelle molto fini. Vengono utilizzati piatti e resistono a temperature fino a 500 °C. Senza legante.
Caratteristiche e vantaggi
  • Thick filter media for increased loading capacity
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Can be used as a fine membrane prefilter
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)