WHA1825047
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Z242519, glass fiber filters, glass microfiber filters
Scegli un formato
163,00 €
Scegli un formato
About This Item
163,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtri in microfibre di vetro Whatman®, Grado GF/F, Grade GF/F circles, 47 mm, 100/pk
Materiali
borosilicate glass
circles
Descrizione
GF/F grade: medium, high loading
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1825-047
Whatman Article No. 28418444 (US reference)
Diametro
47 mm
Spessore
0.42 mm
Dimensione pori
0.7 μm
Compatibilità
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Descrizione generale
Questo filtro ad alta efficienza trattiene le particelle fini fino a 0,7 μm. A differenza dei filtri a membrana con valore di ritenzione simile, ha una portata molto rapida e una capacità di carico estremamente elevata.
Grazie alla rigida specifica di ritenzione delle particelle compresa tra 0,6 μm e 0,8 μm e alla struttura in puro vetro borosilicato, il GF/F è il materiale su cui è stato sviluppato il metodo EPA TCLP 1311 per la procedura di lisciviazione delle caratteristiche di tossicità (TCLP). Continua a rappresentare ancora oggi il filtro di prima scelta.
Raccomandato per il legame e la purificazione del DNA. Molto efficace nella filtrazione di proteine finemente precipitate, il GF/F può essere usato insieme al GF/D come prefiltro per l′efficace chiarificazione di soluzioni e fluidi biochimici estremamente “difficili” e di acidi nucleici.
Caratteristiche e vantaggi
- DNA purification and binding
- Filtration for protein purification
- Clarifying difficult biochemical solutions and fluids
- Landfill leachate toxicity testing
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)