Documenti fondamentali
WHA10370302
Whatman® glass microfiber grade GF 10 filter discs
white, organic binder, 200 ea, 50 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z696803, fiber filters, glass filter
Scegli un formato
1 PKG
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10, circles, diam. 50 mm, pack of 200
Materiali
circles
glass membrane (with organic binder)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 200
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10370302
Whatman Article No. 28414781 (US reference)
Diametro
50 mm
Descrizione generale
This filter with extreme mechanical stability and temperature resistant up to 180°C is used as a weighing aid for infrared weighing and as a roll filter in automatic air filtration units.
Caratteristiche e vantaggi
  • Temperature resistance up to 180°C
  • Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
  • Medium filtration speed
  • Can be used as a roll filter in automated applications
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)