WHA10370319
Whatman® glass microfiber grade GF 10 filter discs
white, organic binder, 200 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z696811, fiber filters, glass filter
Scegli un formato
106,00 €
Scegli un formato
About This Item
106,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10, circles, diam. 47 mm, pack of 200
Materiali
circles
glass membrane (with organic binder)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 200
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10370319
Whatman Article No. 28414786 (US reference)
Diametro
47 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Temperature resistance up to 180°C
- Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
- Medium filtration speed
- Can be used as a roll filter in automated applications
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)