T5575
TG003
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Z)-1-(3-Ethyl-5-methoxy-2,3-dihydrobenzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Punto di fusione
132-132.5 °C
Solubilità
DMSO: 33 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN1\C(Sc2ccc(OC)cc12)=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H15NO2S/c1-4-14-11-8-10(16-3)5-6-12(11)17-13(14)7-9(2)15/h5-8H,4H2,1-3H3/b13-7-
BGVLELSCIHASRV-QPEQYQDCSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3