Documenti fondamentali
WHA10370391
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10
roll, W × L 60 mm × 42 m, pack of 1
Sinonimo/i:
Z750018
Scegli un formato
1 PKG
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
103,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass membrane (with organic binder)
roll
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10370391
Whatman Article No. 28414799 (US reference)
Largh. × lungh.
60 mm × 42 m
Descrizione generale
This filter with extreme mechanical stability and temperature resistant up to 180°C is used as a weighing aid for infrared weighing and as a roll filter in automatic air filtration units.
Caratteristiche e vantaggi
  • Temperature resistance up to 180°C
  • Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
  • Medium filtration speed
  • Can be used as a roll filter in automated applications
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)