Documenti
W523704
Sigma-Aldrich
Rose oil,Turkish
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12164502
Origine biologica
Rosa spp.
Origine
France origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.4570
Densità
0.861 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
oily; rose
Caratteristiche e vantaggi
A fragrance material extracted from "Mon" rose flowers grown in northeastern Thailand utilizing a state-of-the-art technology wherby oils are prepared at ambient temperature and without the use of high vacuum, alcohol or hexane. The clear dark red mobile liquid possesses the aroma properties of fresh rose blossom. Mon Rose Oil is insoluble in water, and soluble in ethanol and vegetable oils.
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 82-82 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)