W282510
Orange oil
natural, cold-compressed, California origin, FG
Sinonimo/i:
Citrus aurantium, Citrus sinensis
Scegli un formato
52,20 €
Scegli un formato
About This Item
52,20 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Attività ottica
[α]20/D +97°, neat
Qualità
cold-compressed
può contenere
<0.02% BHT, synthetic as stabilizer
Origine
California origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.473
P. ebollizione
177 °C
Densità
0.843 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
orange
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.