W311936
Ylang-ylang oil
extra, blend, FG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Cananga odorata
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]/D -12.0 to -17.5°
Composizione
contains IFRA restricted ylang-ylang oil
Indice di rifrazione
n20/D 1.503
Densità
0.963 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
geraniol, eugenol, farnesol, Cananga odorata and ylang-ylang oil, linalyl acetate, isoeugenol, benzyl alcohol, linalool, β-caryophyllene (ox.), benzyl salicylate, benzyl benzoate
Organolettico
floral
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?