Documenti fondamentali
W225800
Sigma-Aldrich
Cassia oil
FG
Sinonimo/i:
Cinnamomum cassia
Scegli un formato
W225800-SAMPLE-K
47,70 €
1 KG
132,00 €
10 KG
889,00 €
47,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W225800-SAMPLE-K
47,70 €
1 KG
132,00 €
10 KG
889,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2258
N° CoE:
401n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
47,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
Cinnamomum cassia Blume
Livello qualitativo
300
400
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Indice di rifrazione
n20/D 1.609
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; spicy
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10 ppm
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91.67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dan Yi et al.
International journal of molecular sciences, 19(5) (2018-04-26)
The present study was to determine the efficacy of dietary supplementation with oleum cinnamomi (OCM) on growth performance and intestinal functions in piglets. Sixteen piglets (24-day-old) were randomly assigned to the control or OCM groups. Piglets in the control group
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)