Vai a
242527
1-Undecene
97%
Sinonimo/i:
α-Undecene, n-1-Undecene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
222,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-483-7
Beilstein/REAXYS Number:
1740044
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
density
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3H,1,4-11H2,2H3
InChI key
DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
General description
1-undecene (or α-undecene) is an organic compound, which belongs to the class of unsaturated aliphatic hydrocarbons. It is a hydrophobic molecule found in the essential oil of Farfugium japonicum and some mushroom species.
Application
1-undecene is an alkene that can be used as a reactant:
  • In the Pd-catalyzed aerobic oxidative amination reaction with nitrogen nucleophiles to produce useful amine analogs.
  • To prepare a key intermediate in the total synthesis of (+)-deoxoprosopinine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
101370593117467642
1-Undecene 97%
Sigma-Aldrich
242527
1-Undecene
description
97%
description
97%
description
97%
description
95%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
−49 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
bp
192-193 °C (lit.)
bp
-
bp
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
bp
149-150 °C/35 mmHg (lit.)
density
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)