Documenti fondamentali
W478601
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
mixture of cis and trans, ≥95%
Scegli un formato
W478601-SAMPLE-K
33,20 €
100 G
58,10 €
1 KG
274,00 €
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W478601-SAMPLE-K
33,20 €
100 G
58,10 €
1 KG
274,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H30O
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.41
Numero FEMA:
4786
Codice UNSPSC:
12164502
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; waxy
Stringa SMILE
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)