Documenti fondamentali
W478620
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
natural (US), mixture of cis and trans, ≥95%, stabilized
Scegli un formato
W478620-SAMPLE-K
47,60 €
100 G
66,40 €
1 KG
641,00 €
47,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W478620-SAMPLE-K
47,60 €
100 G
66,40 €
1 KG
641,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H30O
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.41
Numero FEMA:
4786
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
47,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
contiene
BHA as stabilizer
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; waxy
Stringa SMILE
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)