Documenti fondamentali
W367000
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
Scegli un formato
W367000-SAMPLE-K
51,90 €
100 G
188,00 €
1 KG
2.360,00 €
51,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W367000-SAMPLE-K
51,90 €
100 G
188,00 €
1 KG
2.360,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.29
Numero FEMA:
3670
Beilstein:
1776172
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
51,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
natural (US)
Concentrazione
10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
Densità
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
vegetable
Stringa SMILE
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)