Documenti fondamentali
W403622
Sigma-Aldrich
cis-4-Dodecenal
≥94%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
(Z)-4-Dodecenal
Scegli un formato
W403622-SAMPLE-K
42,00 €
25 G
84,00 €
100 G
294,00 €
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W403622-SAMPLE-K
42,00 €
25 G
84,00 €
100 G
294,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.30
Numero FEMA:
4036
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
05.220
NACRES:
NA.21
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥94%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
citrus; waxy; fruity
Stringa SMILE
O=CCCC=CCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-9,12H,2-7,10-11H2,1H3
MMCDSVCBSAMNPL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)