Documenti fondamentali
W444401
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-hydroxydecanoate
solution in delta-decalactone
Scegli un formato
W444401-SAMPLE-K
51,80 €
100 G
272,00 €
1 KG
1.050,00 €
51,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W444401-SAMPLE-K
51,80 €
100 G
272,00 €
1 KG
1.050,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.32
Numero FEMA:
4444
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
51,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Concentrazione
≥55%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; peach; sweet
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)CCCC(O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h11,13H,3-10H2,1-2H3
JZHPHZPSKLWKPM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)