Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 220,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 776,00 € |
Informazioni su questo articolo
220,00 €
Nome del prodotto
β-Muricholic Acid, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +59 to +65°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H]2[C@@](C3C([C@H]1O)C4[C@@](C(CC4)C(CCC(=O)O)C)(CC3)C)(CC[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13?,14-,15?,16?,17?,18+,20?,21+,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
DKPMWHFRUGMUKF-CWNVCPLQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
| optical activity [α]/D +59 to +65°, c = 0.5 in methanol | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Muricholic Acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?