Documenti fondamentali
W381512
Sigma-Aldrich
Vanillyl ethyl ether
greener alternative
natural (US), 98%, FG
Scegli un formato
W381512-SAMPLE-K
62,70 €
100 G
151,00 €
1 KG
892,00 €
62,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W381512-SAMPLE-K
62,70 €
100 G
151,00 €
1 KG
892,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero FEMA:
3815
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
04.094
NACRES:
NA.21
62,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
clove; spicy; vanilla
Stringa SMILE
OC1=C(OC)C=C(COCC)C=C1
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-7-8-4-5-9(11)10(6-8)12-2/h4-6,11H,3,7H2,1-2H3
KOCVACNWDMSLBM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor