Documenti fondamentali
W376108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one, predominantly trans
98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
Hazelnut ketone
Scegli un formato
W376108-SAMPLE-K
48,80 €
100 G
463,00 €
1 KG
2.530,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W376108-SAMPLE-K
48,80 €
100 G
463,00 €
1 KG
2.530,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)COCH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero FEMA:
3761
N° CoE:
2085
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.139
NACRES:
NA.21
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
98%
può contenere
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
170 °C (lit.)
Densità
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
hazelnut; pungent; nutty
Stringa SMILE
CCC(C)C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Descrizione generale
5-Methyl-2-hepten-4-one predominantly trans is the characteristic aroma compound of hazelnuts.[1][113}
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Isolation, synthesis, and absolute configuration of filbertone?the principal flavor component of the hazelnut
Jauch J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 28(8), 1022-1023 (1989)
Filbertone as a Marker for the Assessment of Hazelnut Spread Quality.
Cizkova H, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 31(1) (2013)
Youna Moon et al.
Nutrients, 11(8) (2019-08-02)
The aim of this research was to estimate the preventive effects of filbertone, the main flavor compound in hazelnuts, on lipid accumulation in the adipose tissue of mice fed a high-fat diet (HFD) and to reveal the underlying molecular mechanisms.