Documenti fondamentali
W310808
Sigma-Aldrich
Vanillin acetate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate
Scegli un formato
W310808-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
63,30 €
1 KG
220,00 €
5 KG
858,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W310808-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
63,30 €
1 KG
220,00 €
5 KG
858,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero FEMA:
3108
Numero CE:
N° CoE:
225
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.035
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; sweet; vanilla
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Articoli
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor