Documenti fondamentali
W379401
Sigma-Aldrich
(3aR)-(+)-Sclareolide
greener alternative
natural, 97%, FG
Sinonimo/i:
Sclareolide
Scegli un formato
W379401-SAMPLE
50,10 €
25 G
166,00 €
100 G
401,00 €
50,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W379401-SAMPLE
50,10 €
25 G
166,00 €
100 G
401,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.38
Numero FEMA:
3794
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
16.055
NACRES:
NA.21
50,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
Salvia sclarea L
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
97%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
may contain ≤0.10% 2-Methylpentane (residual solvent)
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
sclareol
Categoria alternativa più verde
Organolettico
woody; paper
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
IMKJGXCIJJXALX-SHUKQUCYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Applicazioni
  • Approach to Merosesquiterpenes via Lewis Acid Catalyzed Nazarov-Type Cyclization.: The synthesis of "(3aR)-(+)-Sclareolide" plays a crucial role in the total synthesis of Akaol A, a merosesquiterpene. This compound is utilized in studies focusing on Lewis acid-catalyzed Nazarov-type cyclization, which is a key reaction for constructing complex cyclic structures within organic molecules. This synthesis process not only expands the capabilities of chemists to build intricate molecular architectures but also enhances the understanding of reaction mechanisms crucial for pharmaceutical development (DOI: 10.1021/acs.orglett.6b00446).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Decanale natural, ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W236217
Decanale
L-Linalool natural, ≥95%, FG
Sigma-Aldrich
W263516
L-Linalool
Articoli
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.