358002
(3aR)-(+)-Sclareolide
97%
Sinonimo/i:
(+)-Norambreinolide
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +47°, c = 2% in chloroform
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
IMKJGXCIJJXALX-SHUKQUCYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?