357995
Sclareol
98%
Sinonimo/i:
Labd-14-ene-8,13-diol, (1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
Saggio
98%
Attività ottica
[α]25/D −13°, c = 4 in carbon tetrachloride
P. ebollizione
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
Punto di fusione
95-100 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?