Documenti fondamentali
W369918
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-methylbutyrate
≥98%
Scegli un formato
1 KG
145,00 €
4 KG
429,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
145,00 €
4 KG
429,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CO2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
3699
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.547
NACRES:
NA.21
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. ebollizione
140-144 °C/727 mmHg (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; oily; fruity; ethereal; sweet
Stringa SMILE
CCC(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-5-7(4)8(9)10-6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
DIRDKDDFAMNBNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)