Vai a
MXPESP50R
Tappino con anello in silicone O-ring
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
80,40 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
80,40 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
silicone
Quality Segment
packaging
pkg of 5 numbers
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type dairy
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Il tappino con O-ring in silicone è un accessorio del campionatore MicropreSure®. Il campionatore MicropreSure® è un dispositivo per la filtrazione in linea che semplifica le analisi microbiologiche in-processo. Dal design semplice e protettivo, consente di processare i campioni asetticamente al punto di raccolta, riducendo pertanto il rischio di contaminazione. Il tappino con O-ring in silicone aiuta a mantenere il flusso del campione in un ambiente sigillato e a eliminare il rischio di perdite.
Application
Il tappino con O-ring in silicone viene utilizzato per il campionamento e la filtrazione in processo di liquidi acquosi come birra, latticini, acqua in bottiglia, prodotti farmaceutici, bibite, sidro, bevande per sportivi e vino per la determinazione della carica microbica.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXPESP5VTMXPESP5EPMXPESP5CN
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
silicone
material
fluoroelastomer
material
EPDM rubber
material
polypropylene cap
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 5 numbers
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type dairy
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
input
sample type wine
sample type dairy
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beverage(s)
input
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type dairy
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
input
sample type wine
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type dairy
sample type beer
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing