Documenti fondamentali
327220
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
97%
Scegli un formato
1 KG
32,10 €
32,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
32,10 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(OH)C(CH3)2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23
Beilstein:
1698098
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
32,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
232 °C (lit.)
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3
JCTXKRPTIMZBJT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Fabrian Brenz et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(2), 307-319 (2016-11-29)
Polyesters (PESs) are gaining more importance on the food contact material (FCM) market and the variety of properties and applications is expected to be wide. In order to acquire the desired properties manufacturers can combine several FCM-approved polyvalent carboxylic acids
Akiko Fujita et al.
PloS one, 15(2), e0229269-e0229269 (2020-02-23)
Psychiatric disorders including depression and anxiety comprise a broad range of conditions with different symptoms. We have developed a mouse model of depression/anxiety in mice deficient in the St3gal4 gene. In this study, we performed a comparative analysis of urinary