Documenti fondamentali
W412333
Sigma-Aldrich
(E)-Geranyl valerate
≥97%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.37
Numero FEMA:
4123
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.150
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fruity; pineapple; rose
Grado:
FG
Halal
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
FG
Halal
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; pineapple; rose
Stringa SMILE
O(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)C(=O)CCCC
InChI
1S/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+
CVSWGLSBJFKWMW-SDNWHVSQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)