Documenti fondamentali
W363413
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one solution
10 wt. % in propylene glycol
Sinonimo/i:
Caramel furanone, Sotolon, Sugar lactone
Scegli un formato
W363413-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
867,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W363413-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
867,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.13
Numero FEMA:
3634
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.030
NACRES:
NA.21
Organolettico:
caramel; maple; sweet
Grado:
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Concentrazione
10 wt. % in propylene glycol
Indice di rifrazione
n20/D 1.438
Densità
1.049 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Natural occurrence: Fenugreek seed, roasted Virginia tobacco, sake, rice wine.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 5-25 ppm
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)
Articoli
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.