Documenti fondamentali
XX8000025
Millipore
Tubo in silicone con D.I. 1/4 ” I.D.x 7.6 m, silicone
Peristaltic pump use
Scegli un formato
1 EA
237,00 €
237,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
237,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
237,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Materiali
silicone
Parametri
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
Diam. int.
6.4 mm (0.25 in.)
Lunghezza
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Categorie correlate
Applicazioni
Peristaltic pump use