Documenti fondamentali
W363200
Sigma-Aldrich
Phenethyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
rose butanoate, Benzyl carbinyl ethyl methyl acetate
Scegli un formato
W363200-SAMPLE-K
47,40 €
250 G
80,80 €
1 KG
149,00 €
5 KG
484,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W363200-SAMPLE-K
47,40 €
250 G
80,80 €
1 KG
149,00 €
5 KG
484,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Numero FEMA:
3632
Numero CE:
N° CoE:
10883
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.538
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; floral; waxy; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11H,3,9-10H2,1-2H3
KVKKTLBBYFABAZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)