Documenti fondamentali
Z742786
Kern EW-N series toploader balances
Kern EW 12000-1NM+YKA-03, weighing capacity 12000 g, resolution: ±0.2 g, linearity: 0.1 g
Sinonimo/i:
laboratory balance, weighing balance
Scegli un formato
1 EA
880,00 €
880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
880,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
220 - 240 V AC, universal plug set
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern EW 12000-1NM+YKA-03
Capacità di pesata
12000 g, resolution: ±0.2 g, linearity: 0.1 g
Largh. × lungh. piattaforma
180 mm × 160 mm
Descrizione generale
  • Adjusting program CAL for quick setting of the balance accuracy using an external test weight
  • Stable temperature behaviour
  • Short stabilisation time
  • Shock proof construction
  • High corner load performance
  • Capacity display: A bar lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Precise counting: The automatic reference weight optimisation of reference weight gradually improves the averag piece weight value
  • GLP/ISO record keeping of weight values
  • Percentage determination
  • Totalising of pieces when counting
  • Draught shield standard for models with weighing plate size Ø 118 mm, weighing space WxDxH 158×130×78 mm
  • Protective working cover included with delivery
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)