Documenti fondamentali
W200328
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde solution
50 wt. % in ethanol
Sinonimo/i:
Acetic aldehyde, Ethylaldehyde
Scegli un formato
W200328-SAMPLE-K
48,80 €
12 KG
547,00 €
30 KG
1.020,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W200328-SAMPLE-K
48,80 €
12 KG
547,00 €
30 KG
1.020,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.05
Numero FEMA:
2003
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.001
NACRES:
NA.21
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Tensione di vapore
25.89 psi ( 55 °C)
5.54 psi ( 20 °C)
Stato
solution
Concentrazione
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.38
P. ebollizione
65-82 °C
Densità
0.868 g/mL at 20 °C
0.882 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ethereal
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acetaldeide ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
00071
Acetaldeide
Acetaldeide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1002811
Acetaldeide
Acetaldeide PESTANAL®, analytical standard
Supelco
506788
Acetaldeide
Tetsuji Yokoyama et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 29(4), 622-630 (2005-04-19)
Elevated mean corpuscular volume (MCV) is a traditional biological marker for alcohol abuse and alcoholism, but the underlying mechanism is unclear. Three recent epidemiologic studies consistently showed that MCV was elevated by alcohol drinking more markedly among individuals with genetically
Hyo-Jung Kwon et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 60(1), 146-157 (2014-02-05)
Aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) is the major enzyme that metabolizes acetaldehyde produced from alcohol metabolism. Approximately 40-50% of East Asians carry an inactive ALDH2 gene and exhibit acetaldehyde accumulation after alcohol consumption. However, the role of ALDH2 deficiency in the
Mikko Salaspuro
Journal of digestive diseases, 12(2), 51-59 (2011-03-16)
Aldehyde dehydrogenase (ALDH2) and alcohol dehydrogenase (ADH) gene polymorphisms associating with enhanced acetaldehyde exposure and markedly increased cancer risk in alcohol drinkers provide undisputable evidence for acetaldehyde being a local carcinogen not only in esophageal but also in gastric cancer.
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Neil R McGregor
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 41(7), 469-478 (2007-11-06)
Recent introduction of several commercial Kudzu root (Pueraria lobata) containing hangover remedies has occurred in western countries. The available data is reviewed to assess if there are any potential concerns in relationship to the development of neoplasm if these products