W354007
2,6-Lutidine
≥99%
Sinonimo/i:
2,6-dimetilpiridina
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
143-145 °C (lit.)
Punto di fusione
−6 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
bread; nutty
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Study on the correlation between the dominant microflora and the main flavor substances in the fermentation process of cigar tobacco leaves.: Research examines the role of 2,6-Dimethylpyridine in tobacco fermentation, highlighting its impact on flavor development and microbial activity, which is crucial for optimizing product quality in the tobacco industry (Wu et al., 2023).
- The Impact of ortho-substituents on Bonding in Silver(I) and Halogen(I) Complexes of 2-Mono- and 2,6-Disubstituted Pyridines: An In-Depth Experimental and Theoretical Study.: This investigation details how modifications like 2,6-dimethylpyridine influence bonding and reactivity in metal complexes, providing insights that could influence the design of new catalytic systems or electronic materials (Kumar et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?