142387
2,4,6-Trimethylpyridine
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
2,4,6-Collidine, sym-Collidine
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
171-172 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2,4,6-Trimethylpyridine can undergo oxidation with potassium permanganate to form 2,4,6-pyridinetricarboxylic acid.[3]
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?