Documenti fondamentali
L4001
Sigma-Aldrich
3,4-Lutidine
98%
Sinonimo/i:
3,4-Dimethylpyridine
Scegli un formato
100 G
97,20 €
97,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
97,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Beilstein:
106583
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
97,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
163-164 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccncc1C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
NURQLCJSMXZBPC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Michael Wleklinski et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18364-18373 (2015-06-25)
Electrospray ionization of metal salt solutions followed by ambient heating transforms the resulting salt clusters into new species, primarily naked ionic metal clusters. The experiment is done by passing the clusters through a heated coiled loop outside the mass spectrometer