613657
2,6-Lutidine-(dimethyl-d6)
98 atom % D
Sinonimo/i:
2,6-Dimethyl-d6-pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
P. eboll.
143-145 °C
Densità
0.971 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(n1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
OISVCGZHLKNMSJ-WFGJKAKNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup