Documenti fondamentali
W349700
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 2-methylbutanoate
FCC, FG
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero FEMA:
3497
Numero CE:
N° CoE:
2345
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.854
NACRES:
NA.21
Organolettico:
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)