Documenti fondamentali
W340399
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl hexanoate
natural, ≥95%, FG
Scegli un formato
W340399-SAMPLE-K
49,00 €
100 G
142,00 €
1 KG
1.130,00 €
49,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W340399-SAMPLE-K
49,00 €
100 G
142,00 €
1 KG
1.130,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
3403
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
9.271
NACRES:
NA.21
49,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
115 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; waxy; fruity; tropical
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/b7-5-
RGACQXBDYBCJCY-ALCCZGGFSA-N
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)