Documenti fondamentali
W349003
Sigma-Aldrich
Ethyl stearate
≥97%
Sinonimo/i:
Ethyl octadecanoate, Stearic acid ethyl ester
Scegli un formato
W349003-SAMPLE
47,40 €
250 G
84,90 €
1 KG
107,00 €
5 KG
410,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W349003-SAMPLE
47,40 €
250 G
84,90 €
1 KG
107,00 €
5 KG
410,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.53
Numero FEMA:
3490
Beilstein:
1788183
Numero CE:
N° CoE:
745
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.210
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
P. ebollizione
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens, no known allergens
Organolettico
waxy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl stearate is a fatty acid ethyl ester (FAEE) is commonly found in vegetable oils.[1][2]
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Hydrocarbons for diesel fuel via decarboxylation of vegetable oils.
Kubickova I, et al.
Catalysis Today, 106(1), 197-200 (2005)
Comparison of ethyl glucuronide and fatty acid ethyl ester concentrations in hair of alcoholics, social drinkers and teetotallers.
Yegles M, et al.
Forensic Science International, 145(2), 167-173 (2004)
S Aliaskarisohi et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(40), 11631-11637 (2011-08-31)
In a previous work, Muruganathan and Fischer observed laser-induced local collapse of a methyl stearate monolayer. These experiments opened the possibility of studying the collapse mechanism in a highly controlled manner, since the laser intensity can be easily varied and
Yan-Bing Zhang et al.
Journal of Asian natural products research, 8(1-2), 119-123 (2006-06-07)
A new phenolic glycoside (1), mahkoside A, together with six known compounds including mangiferin (2), kaempferol-3-O-beta-D-glucoside (3), dodecanoic acid (4), palmitic acid (5) ethyl stearate (6) and sucrose (7), were isolated from the pit of Mahkota dewa. Their structures were
The dual role of macrophages in the sporozoite-induced malaria infection. A hypothesis.
J P Verhave et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 7(2), 149-156 (1980-01-01)