Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 74,50 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 269,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)16COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.53
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-887-4
Beilstein/REAXYS Number:
1788183
MDL number:
74,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
plant
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
powder
bp
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Low melting solid
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (capillary GC) | description ≥97% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard |
| assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥97% | assay - | assay ≥99.0% (GC) |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group ester |
| biological source plant | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| form powder | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl stearate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?