Documenti fondamentali
W242209
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoate
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
Scegli un formato
W242209-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
67,60 €
25 KG
473,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W242209-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
67,60 €
25 KG
473,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero FEMA:
2422
Beilstein:
1908172
Numero CE:
N° CoE:
261
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.726
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
5.17 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 44 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
914 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Punto di fusione
−34 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
anise; berry; cherry; balsamic; fruity; wintergreen
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
Altre note
Natural occurrence: Feijoa, guava, plum, raspberry, rum, strawberry, Virginia tobacco.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 102-102 (2003)
Daniel I Perez et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(19), 6914-6925 (2009-09-15)
Thienylhalomethylketones, whose chemical, biological, and pharmaceutical data are here reported, are the first irreversible inhibitors of GSK-3beta described to date. Their inhibitory activity is likely related to the cysteine residue present in the ATP-binding site, which is proposed as a
Alexandra Vinagre et al.
The journal of adhesive dentistry, 17(2), 107-116 (2015-04-29)
This study compared the microtensile bond strengths (μTBS) of two etch-and-rinse (ER) (OptiBond FL [OBFL]; Prime & Bond NT [PBNT]) and three self-etching (SE) (Clearfil SE Bond [CSEB]; Xeno III [XIII]; Xeno V+ [XV+]) adhesives systems to bur-prepared human enamel
Katarzyna Niedojadło et al.
Plant cell reports, 34(12), 2201-2215 (2015-09-12)
Calreticulin expression is upregulated during sexual reproduction of Hyacinthus orientalis, and the protein is localized both in the cytoplasm and a highly specialized cell wall within the female gametophyte. Several evidences indicate calreticulin (CRT) as an important calcium (Ca(2+))-binding protein
Suvi-Katriina Ruokonen et al.
Journal of chromatography. A, 1405, 178-187 (2015-06-15)
The effect of three phosphonium and imidazolium ionic liquids (ILs) on the interaction between liposomes and common pharmaceuticals found in wastewaters was studied. The liposomes comprised zwitterionic phosphatidyl choline and negatively charged phosphatidyl glycerol. A set of common cationic, anionic