L2501
Ethyl linolenate
≥98%
Sinonimo/i:
9,12,15-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Linolenic acid ethyl ester
Origine biologica
Linum usitatissimum
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. ebollizione
166-168 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h5-6,8-9,11-12H,3-4,7,10,13-19H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-
JYYFMIOPGOFNPK-AGRJPVHOSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?