Documenti fondamentali
W509531
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate
≥97%
Sinonimo/i:
n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
Scegli un formato
W509531-SAMPLE
47,40 €
1 KG
112,00 €
4 KG
296,00 €
8 KG
436,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W509531-SAMPLE
47,40 €
1 KG
112,00 €
4 KG
296,00 €
8 KG
436,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)14CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.45
Beilstein:
1780973
Numero CE:
N° CoE:
581
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.180
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
Cocos nucifera
palm oil
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4512 (lit.)
P. ebollizione
185 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-35 °C (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
tree nuts
Organolettico
waxy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl palmitate is a fatty acid methyl ester (FAME) that occurs naturally in crude palm oil [1] and walnut. [2]
Applicazioni
Methyl palmitate can be used as an additive in food and cosmetic industries for the stabilization of fats and oil products by slowing down the auto-oxidation of unsaturated fatty acids.[3][4]
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Biodiesel production from crude Jatropha curcas L. seed oil with a high content of free fatty acids.
Berchmans HJ & Hirata S.
Bioresource Technology, 99(6), 1716-1721 (2008)
Enzyme catalyzed synthesis of cosmetic esters and its intensification: A review
Khan NR and Rathod VK
Process. Biochem., 50(11), 1793-1806 (2015)
Solvent free synthesis of methyl palmitate over sulfated zirconia solid acid catalyst
Saravanan K, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 165(11), 298-305 (2016)
Density and speed of sound measurements on five fatty acid methyl esters at 83 kPa and temperatures from (278.15 to 338.15) K.
Ott LS, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(10), 2412-2416 (2008)
Ebtehal El-Demerdash
Toxicology and applied pharmacology, 254(3), 238-244 (2011-05-18)
Methyl palmitate (MP) has been shown earlier to inhibit Kupffer cells and rat peritoneal macrophages. To evaluate the potential of MP to inhibit the activation of other macrophages, RAW cells (macrophages of alveolar origin) were treated with varying concentrations of