Documenti fondamentali
W344015
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
natural (US), ≥97%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl hexyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero FEMA:
3440
Beilstein:
1700447
Numero CE:
N° CoE:
11160
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.113
Organolettico:
leafy; herbaceous; fruity
Grado:
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
187-188 °C (lit.)
Densità
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
leafy; herbaceous; fruity
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The